Learn More
Alpha Actinin 4 Antibody (93), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18607566 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607566 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607566 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308415APC
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alpha Actinin 4 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Alpha Actinin 4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 93
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène actinin alpha4 isoform, actinin, alpha 4, ACTININ-4, alpha-actinin-4, DKFZp686K23158, F-actin cross-linking protein, focal segmental glomerulosclerosis 1, FSGS, FSGS1, Non-muscle alpha-actinin 4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Alpha Actinin 4 protein (Uniprot: O43707)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus