Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus.
Marque: Invitrogen™ B13423
874.00 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires.
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires. Notre alpha-bungarotoxine Alexa Fluor 555, lumineuse et photostable, est un choix de sonde de qualité supérieure pour la visualisation de ce récepteur.Les conjugués alpha-bungarotoxines fluorescents peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des RACh nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (IF), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (FC).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conjugué | |
Conserver au congélateur (–5° à –30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
590/617 nm |
500 μg | |
Alexa Fluor™ 594 | |
Autres protéines | |
Alexa Fluor™ |
Sécurité et traitement
- a-bungarotoxin, Alexa Fluor 594 conjugate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P330-Rincer la bouche.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: a-bungarotoxin