Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus.
195.00€ - 920.00€
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17806578
|
Invitrogen™
B56130 |
Alexa Fluor™ Plus 405 |
549.00€
100µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11554147
|
Invitrogen™
B13422 |
Alexa Fluor™ 488 |
880.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11554187
|
Invitrogen™
B35451 |
Alexa Fluor™ 555 |
898.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11564147
|
Invitrogen™
B13423 |
Alexa Fluor™ 594 |
920.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11544187
|
Invitrogen™
B35450 |
Alexa Fluor™ 647 |
874.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11534147
|
Invitrogen™
B1196 |
Biotine-XX |
790.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11500756
|
Invitrogen™
T1175 |
Tétraméthyl rhodamine |
920.00€
500µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10729564
|
Invitrogen™
B1601 |
Non marqué |
195.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires.
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires. Notre alpha-bungarotoxine Alexa Fluor 555, lumineuse et photostable, est un choix de sonde de qualité supérieure pour la visualisation de ce récepteur.Les conjugués alpha-bungarotoxines fluorescents peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des RACh nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (IF), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (FC).