missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (CL9766) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21173CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| alpha-Fetoprotein/AFP | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02771, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 174 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL9766 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu