missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-11020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
alpha-Fetoprotein/AFP Polyclonal antibody specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| alpha-Fetoprotein/AFP | |
| Polyclonal | |
| 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7 | |
| Goat | |
| >75% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP | |
| Purified Human alpha-Fetoprotein/A | |
| 1 mg | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 174 | |
| Store at 4°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu