missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (OTI2A9), Biotin, Novus Biologicals™

Code produit 18174952 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18174952 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18174952 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270103B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène alpha-Fetoprotein/AFP
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI2A9
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Symboles de gène(s) AFP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human alpha-Fetoprotein/AFP (NP_001125) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer, Cancer Stem Cells, Developmental Biology, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 174.0
Espèces cibles Human, Canine, Primate, Monkey
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.