missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaA Crystallin/CRYAA Antibody (c9F2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB120-14821JF549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AlphaA Crystallin/CRYAA Monoclonal antibody specifically detects AlphaA Crystallin/CRYAA in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| AlphaA Crystallin/CRYAA | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| CRYA1crystallin, alpha-1, crystallin, alpha A, Heat shock protein beta-4, HSPB4alpha-crystallin A chain, human alphaA-crystallin (CRYA1), 10HspB4 | |
| E. coli-derived recombinant protein corresponding to full-length (aa1-173) human crystallin alpha A. | |
| 0.1 mL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Vision | |
| 1409 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| c9F2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu