missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaA Crystallin/CRYAA Antibody (OTI3B12), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-70450PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AlphaA Crystallin/CRYAA Monoclonal antibody specifically detects AlphaA Crystallin/CRYAA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| AlphaA Crystallin/CRYAA | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| OTI3B12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| CRYA1crystallin, alpha-1, crystallin, alpha A, Heat shock protein beta-4, HSPB4alpha-crystallin A chain, human alphaA-crystallin (CRYA1), 10HspB4 | |
| Full length human recombinant protein of human CRYAA(NP_000385) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Vision | |
| 1409 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu