Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS FR - Modèle 111
320.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille : S, style : W17S111
Description
- Le SMMS non-tissé, ignifuge et antistatique offre une bonne barrière contre les particules et les pulvérisations ou éclaboussures de liquides à faible risque
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirable) pour réduire le risque de stress thermique
- L’ajustement optimisé garantit une liberté totale des mouvements lorsqu’elle est portée sur des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116 Indice 2 ou supérieur)
- Antistatique
Spécification
Dimensions | S |
Matériau | Tissu SMS avec traitement ignifuge et antistatique |
Couleur | Blanc avec surpiqûres rouges, bleu, Red |
Type de couture | Piqué |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, propagation des flammes EN ISO 14116:2015-1 Index 1 |
Poids (métrique) | 54 gsm |
Modèle | W17S111 |