Learn More
Ansell AlphaTec™ 58005 Gant de protection chimique vert
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Formulation nitrile/néoprène unique offrant une perméation chimique et une résistance à la dégradation supérieure. Ansell Grip Technology facilitant la manipulation de pièces humides et huileuses, d’où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accrus.
  • Le mélange unique de nitrile / néoprène offre une meilleure perméation chimique et une meilleure résistance à la dégradation
  • Les gants ALPHATEC 58-005 bénéficient d’une protection chimique de type A en vertu de la nouvelle norme ENISO 374:2016
  • Technologie ANSELL GRIP pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une meilleure dextérité, une meilleure préhension et un meilleur confort
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 11
Norme EN388 4122A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AJKLMNOPT
Type de manchette de gant Long
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Doublés
Modèle 58/005