Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-104 Heavy-Duty Latex Chemical Protection Gloves
Protection contre les produits chimiques pour les travaux lourds
Marque:  Ansell 87104105
Informations supplémentaires : Poids : 3.80400kg
Code produit. 17248466
  • 288.00€ / 12 paires
Expédition estimée: 16-03-2023
Description
  • Gants de protection chimique à usage intensif fabriqués en latex de caoutchouc naturel
  • Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
  • Chlorés pour durcir et nettoyer la surface des gants
  • Élastique et flexible pour empêcher les déchirures
  • Manchette à bord roulé pour un enfilage / retrait facile
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III
0,65
Non texturés
Latex
10,5
1,2 mm
Type A
Bactéries, champignons uniquement
AlphaTec™ 87-104
43,2 cm
Industrie
Noir
Non
Gants de protection chimique
47 mil
3121B
AKLMPT
À bord roulé
17 po