Learn More
Ansell™ Tablier lphaTec™MICROCHEM™4000 Modèle 215 avec manchettes
MICROCHEM™ 4000 est conçu pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques
Marque: Ansell™ GR40T-00215-02
Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
- Fixation Velcro au col
- Fermeture rapide au niveau de la taille
- Manchette double avec
- manchette interne maillée
- Coutures soudées et couvertes de ruban adhésif
Spécification
S | |
Vert | |
Fixation Velcro au cou et attache à la taille. | |
Collé, soudé | |
Alphatec™ 4000, modèle 215 | |
Abrasions, acides, antistatiques, agents pathogènes à diffusion hématogène, produits chimiques |
Laminé barrière multicouche | |
Non stérile | |
Double tricot intérieur | |
Oui | |
Néant | |
EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (3) ; EN 14605 : 2005+A1:2009, type PB (4) ; EN14126 : 2003, types PB(3)-B, PB (4)-B |