Learn More
Ansell Gants isolants et NRL RABS AlphaTec™ - 30 mil
Click to view available options
10
Description
- Offre une protection efficace pour les environnements physiques à usage intensif
- Assure la défense contre les déchirures et les abrasions tout en protégeant contre coupures et perforations
- L’épaisseur de poids fort (30 mil / 0,76 mm) augmente la durabilité, augmente la résistance chimique et physique
- Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Naturel |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Latex |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (impériale) | 30 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,76 mm |
Norme EN388 | 2121A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | KLNOPT |