Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, basique, Brockmann I, 40-300 µm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734605
62.85 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Oxyde d’aluminium, Al2O3, numéro CAS-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alpha-alumine, oxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2 977,0°C, Blanc, 3,9700 g/ml, 215-691-6, 300 ppm max.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL