Learn More
Solution de métal standard en aluminium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
pH | 1 |
Forme physique | Liquide |