Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudages en aluminium
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tubes d’échafaudage en aluminium Fisherbrand™ sont fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium durable.
8.95€ - 16.10€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11562662
|
Fisherbrand™
|
1 m |
8.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11572662
|
Fisherbrand™
|
2 m |
16.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Diamètre : environ 13 mm
- Disponible en deux longueurs différentes
- S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Tube |