Learn More
Bochem™ Pelles pour produits chimiques en aluminium
Fabriquée en aluminium. Les cuillères pour produits chimiques en aluminium Bochem™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Bochem™ 8825
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10718291
  • 61.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-12-2022
Description
  • Pelle pour produits chimiques
  • Fabriquée en aluminium
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
1 chaque
Cuillère pour produits chimiques
Aluminium
2500 ml
95mm
430mm