Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée à usage général en aluminium
Idéales pour l’échantillonnage, la pesée, la distribution, le stockage, le nettoyage environnemental, la transformation des aliments, l’évaporation ou l’utilisation générale en laboratoire.
35.30€ - 36.45€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15487903
|
Cole Parmer™
01018-60 |
20 ml |
36.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15456083
|
Cole Parmer™
01018-64 |
75 ml |
35.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetables
- Pour la pesée, la distribution et le traitement en laboratoire.
- Touts les nacelles sont exemptes d’huile et de contaminants.
- Les boîtes sont empilables et fabriquées en aluminium de faible épaisseur.
Spécification
Aluminium | |
Rond | |
100/boîte |