Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Port de protections auditives
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
12.10€ - 35.90€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,016 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diamètre (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15684447
|
Brady™
818279 |
100 mm |
12.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15694447
|
Brady™
818280 |
200 mm |
14.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15604457
|
Brady™
818281 |
315 mm |
35.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spezifikation
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |