Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium
Fabriqué en aluminium, il convient à l’échantillonnage de poudres, de granulés et même de poudres légèrement cohésives. L’échantillonneur à fente multi-niveaux en aluminium Sampling Systems™ permet de prélever un échantillon de coupe transversale de grand volume à partir d’un récipient.
Marque: Sampling Systems™ 1210J-900
Informations supplémentaires : Poids : 3.15000kg
Description
- En aluminium
- Section transversale (échantillon composite)
- Convient au prélèvement d’échantillons de grand volume
- Les échantillonneurs en aluminium ne conviennent pas aux produits GMP
Spécification
Aluminium | |
3 fentes | |
Diamètre externe de 50 mm |
Échantillonneur à fente | |
880 ml | |
900 mm |