Learn More
Hydrate de nitrate d’aluminium, 99,999 % (base métallique à l’exclusion du Hg), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Description
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum nitrate hydrate |
Point de fusion | 73.5°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metals basis excluding Hg) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. |
Nom IUPAC | aluminium;trinitrate;hydrate |
Poids de la formule | 212.99 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .