Learn More
VACUUBRAND™ Pièces réductrices en aluminium avec petites brides KF
Marque:  VACUUBRAND™ 20669043
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10029440
  • 60.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2024
Spécification
40/16 mm
Aluminium
40 mm
Vannes à commande solénoïde VV et VV C
1 de chaque
Réduction des pièces