Learn More
VACUUBRAND™ Pièces réductrices en aluminium avec petites brides KF
48.80€ - 63.80€
Spécification
À utiliser avec | Vannes à commande solénoïde VV et VV C |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
Format | 40 mm |
Type | Réduction des pièces |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10029440
|
VACUUBRAND™
20669043 |
40/16 mm |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10099600
|
VACUUBRAND™
20669041 |
25/16 mm |
48.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10653952
|
VACUUBRAND™
20669044 |
40/25 mm |
63.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10707841
|
VACUUBRAND™
20669040 |
25/10 mm |
50.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10593942
|
VACUUBRAND™
20669042 |
40/10 mm |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Vannes à commande solénoïde VV et VV C | |
1 de chaque | |
Réduction des pièces |
Aluminium | |
40 mm |