Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
27.20€ - 231.00€
Spécification
Granulométrie | 5 à 17 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque TLC |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en couche mince (CCM) |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10519832
|
Macherey-Nagel™
818033 |
20 x 20 cm |
231.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10786902
|
Macherey-Nagel™
818032 |
5 x 20 cm |
82.15€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033031
|
Macherey-Nagel™
818030.20 |
5 x 7,5 cm |
27.20€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10780323
|
Macherey-Nagel™
818163 |
10 x 20 cm |
83.20€
20 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10377931
|
Macherey-Nagel™
818161 |
5 x 10 cm |
96.45€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard SIL G sur feuilles d’aluminium Alugram™ sont disponibles dans différentes tailles.
Feuilles d'aluminium Alugram™ pour CCM- Plaques pré-enduites prêtes à l'emploi
- Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
- Silice 60
- Surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume de porosité spécifique de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5–17 μm
- Qualité standard
- Pour plaques analytique de 0,25 mm
- Pour plaques préparatives de 0,5 et 1 mm
- Pour les couches préparatives de 2 mm, un matériau légèrement plus grossier est utilisé
- Silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
- Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
- Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Spécification
5 à 17 μm | |
Plaque TLC | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
60 Å | |
Chromatographie en couche mince (CCM) | |
∼500 m2/g |