Learn More
Heathrow Scientific™ Aluminum Test Tube Basket
Wash and store test tubes. Heathrow Scientific™ Aluminum Test Tube Basket can withstand repeated exposure to autoclaves.
26.55€ - 46.40€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | Lavage, autoclavage, stockage de tubes à essai |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12327569
|
Heathrow Scientific™
HS20341B |
256 x 152 x 152mm |
46.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12317569
|
Heathrow Scientific™
HS20341A |
152 x 152 x 152mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Constructed of lightweight aluminum
- Ideal for washing and storing test tubes
- Withstands repeated autoclaving and use in the lab
Spécification
Autoclavables | |
Aluminium | |
Lavage, autoclavage, stockage de tubes à essai |