Learn More
Fisherbrand™ Plateaux de pesée et de séchage en aluminium
Conçues pour les humidimètres. Les coupelles de pesée et de séchage en aluminium Fisherbrand™ sont idéales pour les applications générales de pesage, stockage, transformation des aliments ou séchage. Extra-larges et légères, les coupelles en aluminium mesurent 108 mm de diamètre. Avec 50 coupelles empilables jetables par boîte.
21.55€ - 34.35€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rond |
Type | Nacelle de pesée |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11998084
|
Fisherbrand™
|
S | 43 mm | 12 mm |
22.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11908094
|
Fisherbrand™
|
Moyenne | 57 mm | 12 mm |
25.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11918094
|
Fisherbrand™
|
L | 70 mm | 16 mm |
34.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11988084
|
Fisherbrand™
|
L | 101 mm | 8 mm |
21.55€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Parfaites pour la pesée d’échantillons, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage
- Également parfaites comme caches anti-poussière pour les récipients ouverts ou comme supports d’échantillons
- Fabriquées en aluminium fin sans huile conforme FDA / qualité alimentaire
- Les parois inclinées permettent un empilement stable
- Quatre variétés disponibles
- Nacelles : trois tailles avec côtés crêpés, fonds plats et languettes à graver pour une identification aisée (100 / boîte)
- Boîte : une grande taille, conçue pour les humidimètres (50 / boîte)
Spécification
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée |
Jetable | |
Rond | |
Pour le pesage polyvalent, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage |