Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 ambré avec bouchons en polypropylène
Le verre ambré protège les contenus photosensibles.
Marque: BRAND™ 37484
61.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21985" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Comprend un certificat de lot USP
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
PP | |
25 ml | |
1 | |
NS 10/19 | |
A |
9 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Fiole jaugée | |
± 0,03 ml | |
Bouchon |