Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté 3.3 ambré avec bouchons en polypropylène
Le verre ambré protège les contenus photosensibles.
65.00€ - 123.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Type de produit | Fiole jaugée |
Classe | A |
Type de bouchon | Bouchon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15238816
|
BRAND™
37487 |
100 ml |
82.30€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15208816
|
BRAND™
37482 |
10 ml |
65.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15228816
|
BRAND™
37485 |
50 ml |
70.18€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248816
|
BRAND™
37488 |
200 ml |
85.90€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258816
|
BRAND™
37490 |
500 ml |
123.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15218816
|
BRAND™
37484 |
25 ml |
66.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376568
|
BRAND™
37483 |
20 ml |
75.55€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15673967
|
BRAND™
37481 |
5 ml |
66.15€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683967
|
BRAND™
37489 |
250 ml |
94.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693967
|
BRAND™
37491 |
1000 ml |
92.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Comprend un certificat de lot USP
- Classe A, marquage DE-M
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Fiole jaugée | |
A | |
Bouchon |