Learn More
Invitrogen™ SiARN de contrôle positif du facteur VII in vivo
ARNsi de contrôle positif du Facteur VII In Vivo Ambion™
Marque: Invitrogen™ 4457292
1738.65 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Dispositifs de contrôle Ambion™ In Vivo siARNQue sont les siARN Ambion™ In Vivo ?
Les siARN Ambion™ In Vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme Silencer™ Select éprouvé et intègrent des modifications chimiques pour une meilleure stabilité du sérum grâce à une livraison in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les siARN Ambion™ In Vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests sur les cellules). Dans les tests sur les cellules, les siARN Ambion™ In Vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des siARN Silencer™ Select Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences siARN in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
siARN de contrôle positif du facteur VII (FVII)
Le dispositif Ambion™ In Vivo Factor VII siARN, compatible In Vivo, offre un contrôle positif pour les expériences impliquant l’administration de siARN Ambion™ In Vivo aux souris. Le facteur VII (FVII⁄F7 ; également connu sous le nom de proconvertine) est une protéase sérine dépendante de la vitamine K qui fonctionne comme une protéine centrale dans la cascade de coagulation. La FVII est synthétisée dans le foie et sécrétée dans le plasma où elle circule sous une forme inactive. Après l’administration des siARN ciblé par le FVII dans le foie, le knockdown peut être mesuré en quantifiant les niveaux de protéines FVII dans le sang par des dosages chromogènes robustes et disponibles dans le commerce. De plus, des échantillons de sang peuvent être prélevés sur le même animal à plusieurs moments après l’injection de siARN. Ces caractéristiques permettent des mesures de knockdown beaucoup plus rapides et efficaces pour le FVII que pour les cibles génétiques qui nécessitent une quantification des niveaux d’ARNm dans les tissus hépatiques, ce qui fait de FVII un contrôle idéal pour l’administration in vivo de siARN.
Contrôle qualité
Ambion™ synthétise et purifie chaque siARN Ambion™ In Vivo dans des installations de pointe pour respecter les normes de qualité les plus strictes. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Le résultat est un ARNic de première qualité qui est purifié et prêt à l’emploi.
Contrôles compatibles in vivo
Nos siARN de contrôle In Vivo Ready sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’introduction de siARN dans les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 μM en présence d’eau déionisée, les siARN compatibles in vivo contiennent <5,0 mM Na+, <0,06 mM K+, et <0,02 mM Mg2+.
Spécification
-20°C | |
Transfection d’ARNi | |
Non conjugué(e) | |
250 nmol |
ARNic de contrôle positif de facteur VII Ambion™, 250 nmol, colorant non conjugué, type d’ARNi ARNic, type de contrôle positif d’extinction de gène, utilisé pour l’Arni, transfection, gène cible de facteur VII, température de stockage –20°C, à des fins de recherche uniquement | |
Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la remise en suspension | |
ARNsi à contrôle positif facteur VII in vivo Ambion™ | |
Facteur VII |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.