Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Élimine les problèmes de manipulation et offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
Brand: Invitrogen™ AM9732
Code nomenclature Nacres: NA.55
Additional Details : Poids : 1.74000kg
Description
- Dans les procédures d’extraction de l’ARN et de l’ADN, le mélange acide phénol-chloroforme-AIA (ph 7,9) aide à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange
- La préparation du phénol pour utilisation dans les applications de biologie moléculaire est une procédure chronophage et souvent dangereuse en raison de sa nature toxique et corrosive
- Les phénols saturés, prémélangés d’Ambion™, dont la qualité a été testée, sont prêts à l’emploi
- Cela élimine les problèmes de manipulation et offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
- Fourni à un pH de 6,6 (pH 7,9 ± 0,2), avec tampon inclus
- Conserver entre 4°C et 20°C
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Phénols | |
Flacon | |
Ambion™ | |
400 mL | |
Liquide |
Conserver à 4°C ou -20°C. | |
pH 6,6 | |
De qualité biologie moléculaire | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.