Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Procédure complète terminée en à peine 45 minutes.
Marque: Invitrogen™ AM1922M
1035.50 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21689" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Includes: Stockez l’eau exempte de nucléase, les tubes à centrifuger et les tubes à centrifuger avec des colonnes de centrifugation à température ambiante. Stockez la solution de liaison 2X, la solution de lavage 1, la solution de lavage 2 et la cellulose Oligo(dT) à 4°C. Stockez la solution de stockage d’ARN, 5 M d’acétate d’ammonium et le glycogène (5 mg/ml) à -20°C.
Requires : Support magnétique
Description
- Le kit Ambion Poly(A) Purist MAG (brevet en attente) s’appuie sur une technologie magnétique de sélection de l’ARNm qui ne nécessite généralement qu’un seul cycle de sélection, mais qui produit, par rapport aux autres procédures, un ARN plus enrichi et dépourvu d’ARNr. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour l’isolement d’une quantité d’ARNm allant jusqu’à 8 mg de l’ARN total
- Taux de récupération de l’ARNm le plus élevé parmi tous les kits disponibles
- Gravité élevée permettant de réduire la teneur en ARNr résiduel
- Un seul cycle de sélection suffit pour la plupart des applications
- Les performances supérieures du kit Poly(A) Purist MAG en matière d’ARNm récupéré ont été clairement démontrées en comparaison avec quatre autres kits. Le kit utilise la liaison par lots de l’ARN aux aliquots prémesurées de cellulose oligo(dT) pour résoudre les problèmes dus aux flux à vitesse lente et aux colonnes bouchées, qui apparaissent souvent lors d’applications chromatographiques conventionnelles avec flux par gravité. La méthode de sélection utilisée, à base de microbilles magnétiques, permet d’augmenter la vitesse de traitement, de faciliter les manipulations et l’évolutivité
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARNm
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver l’eau exempte de nucléase, les tubes à centrifuger et les tubes à centrifuger avec des colonnes de centrifugation à température ambiante. Conserver la solution de liaison 2X, la solution de nettoyage 1, la solution de nettoyage 2 et la cellulose oligo(dT) à 4°C. Conserver la solution de stockage d’ARN, l’acétate d’ammonium 5 M et le glycogène (5 mg ⁄ ml) à -20°C. | |
Microbille magnétique, Affinité Oligo dT | |
ARNm | |
Analyse de microarray, PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), microinjection, marquage d’acides nucléiques, traduction in vitro, construction de bibliothèques d’ADNc, transfert Northern, dosages de protection de nucléase | |
Kit MAG avec manuel | |
45 min |
Kit | |
ARN | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Ambion™, Poly(A)Purist™ | |
ARNm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.