Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Marque:  Invitrogen™ AM9765
156.01 EUR valable jusqu'au 2023-09-23
Utilisez le code promo "21498" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.50000kg
Code produit. 10095664
  • 234.00€ / 4L
En stock
Description
La solution Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire 20X SSC est fournie dans quatre flacons de 1 l chacun. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Flacon
4 x 1 L
Liquide
20X
Ambion™
Température ambiante