missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMDHD1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Code produit 18475539 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18475539 0.1 mL, Alexa Fluor 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18475539 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297181AF700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

AMDHD1 Polyclonal antibody specifically detects AMDHD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AMDHD1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène amidohydrolase domain containing 1, Amidohydrolase domain-containing protein 1, EC 3.5.2.7, MGC35366, probable imidazolonepropionase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AMDHD1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 144193
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.