Learn More
Cytiva Marqueurs Rainbow fluorescents Amersham™ ECL™ Plex
Optimisé pour une utilisation avec le système de détection de transfert Western ECL Plex. Les marqueurs Rainbow fluorescents Amersham™ ECL™ Plex sont parfaits pour le transfert quantitatif Western.
116.49€ - 341.00€
Spécification
Description | Ces marqueurs Rainbow fluorescents sont à utiliser avec le système de détection de transfert Western ECL Plex. |
---|---|
Couleur | Multi |
Type de produit | Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines |
Formule | Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur |
À utiliser avec (application) | Pour les transferts Western quantitatifs |
Code produit | Marque | Quantité | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10320125
|
Cytiva
RPN850E |
120 mu;l | Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur |
116.49€
120µL |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10095554
|
Cytiva
RPN851E |
500 mu;l | Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur |
341.00€
500µL |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Surveillez l’évolution de l’électrophorèse des protéines et évaluez l’efficacité du transfert et le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration
- Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS
- Prêts à être chargés
- Fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire
- Fournissent des images fluorescentes à l’aide des canaux Cy3 et Cy5
Informations sur la commande
Chaque boîte de 120 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 40 minigels (10 x 8 cm) ou 20 grands gels (20 x 20 cm).Chaque boîte de 500 μl est suffisante pour une utilisation avec au moins 160 minigels (10 x 8 cm) ou 80 grands gels (20 x 20 cm).
Spécification
Ces marqueurs Rainbow fluorescents sont à utiliser avec le système de détection de transfert Western ECL Plex. | |
Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines | |
Pour les transferts Western quantitatifs |
Multi | |
Fourni dans 35 % de glycérol et un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulfonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur | |
-20deg;C |