Learn More
Cytiva Espaceurs Amersham™ pour unités de gel verticales
Marque: Cytiva SE6119-2-.75
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel séries SE400, SE600 | |
0,02 in | |
16 cm |
Entretoise | |
0,07 cm | |
2 cm |