Learn More
Cytiva Espaceurs Amersham™ pour unités de gel verticales
105.42€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale sur gel séries SE400, SE600 |
---|---|
Type | Entretoise |
Longueur (métrique) | 16 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10704987
|
Cytiva
SE6118-2-1.0 |
16 cm | 0,03 in | 0,1 cm | 0,1 cm |
105.42€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10400735
|
Cytiva
SE6118-2-1.5 |
16 cm | 0,05 in | 0,15 cm | 0,1 cm |
105.42€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10259234
|
Cytiva
SE6119-2-.75 |
16 cm | 0,02 in | 0,07 cm | 2 cm |
105.42€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10075264
|
Cytiva
SE6119-2-1.0 |
16 cm | 0,03 in | 0,1 cm | 2 cm |
105.42€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel séries SE400, SE600 | |
Entretoise | |
16 cm |