Learn More
Cytiva Espaceurs Amersham™ pour unités de gel verticales
Marque:  Cytiva SE6118-2-1.0
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10704987
  • 105.42€ / 2 pièces
Expédition estimée: 09-07-2024
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel séries SE400, SE600
0,03 in
16 cm
Entretoise
0,1 cm
0,1 cm