Learn More
AMICA/JAML Antibody (401901) [PerCP], R&D Systems™
Code produit 18608193 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608193 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18608193 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB34491C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Économisez 96.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AMICA/JAML
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 401901
Conjugué PerCP
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 120425
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus