Learn More
Merck Ensembles de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-4
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons. Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
140.35€ - 1390.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 3 cm2 |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | MWCO | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10131842
|
Merck
UFC805008 |
22,7 mm | 50 000 d | 4 mL | 8Pack |
150.67€
8 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10191813
|
Merck
UFC800308 |
22,7 mm | 3 000 d | 0,5 ml | 8Pack |
146.00€
8 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10384823
|
Merck
UFC800324 |
17,3 mm | 3 000 d | 4 ml | 24Pack |
482.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
10283383
|
Merck
UFC800396 |
17,3 mm | 3 000 d | 4 mL | 96Pack |
1035.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10640753
|
Merck
UFC801008 |
22,7 mm | 10 000 d | 4 mL | 8/boîte |
145.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10341782
|
Merck
UFC801024 |
17,2 mm | 10 000 d | 4 mL | 24Pack |
451.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10158911
|
Merck
UFC801096 |
17,3 mm | 10 000 d | 4 mL | 96/boîte |
941.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10677872
|
Merck
UFC803008 |
22,7 mm | 30 000 d | 4 mL | 8Pack |
140.35€
8 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10687872
|
Merck
UFC803024 |
22,7 mm | 30 000 d | 4 mL | 24Pack |
551.09€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10254762
|
Merck
UFC805024 |
22,7 mm | 50 000 d | 4 mL | 24Pack |
463.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10540962
|
Merck
UFC810008 |
22,7 mm | 100 000 d | 4 ml | 8Pack |
150.67€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10638262
|
Merck
UFC810024 |
22,7 mm | 100 000 d | 4 ml | 24Pack |
470.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10698062
|
Merck
UFC810096 |
22,7 mm | 100 000 d | 4 ml | 96Pack |
1030.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10210342
|
Merck
UFC803096 |
22,7 mm | 30 000 d | 4 mL | 96Pack |
1390.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10264762
|
Merck
UFC805096 |
22,7 mm | 50 000 d | 4 ml | 96Pack |
1030.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Permet d’obtenir une récupération élevée des échantillons et un traitement rapide des échantillons.Les ensembles de filtration par centrifugation EMD Amicon™ Ultra possèdent des membranes en cellulose régénérée idéales pour la purification des protéines et des acides nucléiques, la concentration et le dessalage.
- Membranes en cellulose régénérée Ultracel™-PL à haute récupération avec des seuils de rétention des molécules de 3, 10, 30, 50 ou 100 kDa
- La membrane verticale réduit la polarisation pour des temps de rotation ultra-rapides (de 10 à 15 min seulement)
- La membrane thermoscellée élimine la possibilité d’extraction en aval
- Compatibilité universelle du rotor
- Récupération de rétentat élevée de >90 %
- Facteurs de concentration élevés de 80 à 100 fois (volume minimal de concentré final : 200 μl)
- Contrôle aisé des échantillons grâce au boîtier translucide et aux gradations de volume
- L’accès direct à l’échantillon par pipeteur élimine l’étape de traitement pour récupérer le concentré
- la concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification des composants macromoléculaires présents dans les extraits de culture tissulaire ou les lysats cellulaires
- Concentration de protéines diluées ou pré-purifiées provenant des éluants de la colonne
- dessalage et échange de tampon
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
Purification de protéines, concentration et dessalage de protéines | |
Deux microtubes à centrifuger | |
4 mL |
Cellulose régénérée Ultracel-PL à taux de récupération élevé | |
3 cm2 | |
Cellulose régénérée (CR) | |
Filtres pour centrifugation | |
124 mm |