missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMIGO3 Antibody (CL11023) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Code produit 30294929 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30294929 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30294929 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP307991AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

AMIGO3 Monoclonal antibody specifically detects AMIGO3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AMIGO3
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone CL11023
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène adhesion molecule with Ig-like domain 3, ALI3, Alivin-3, AMIGO-3, amphoterin-induced gene and ORF 3, amphoterin-induced protein 3, KIAA1851, MGC120552
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q86WK7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 386724
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.