missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminopeptidase A/ENPEP Antibody (6C3), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-43281JF549
504.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Aminopeptidase A/ENPEP Monoclonal antibody specifically detects Aminopeptidase A/ENPEP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Aminopeptidase A/ENPEP | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Aminopeptidase A, APA, AP-A, CD249, CD249 antigen, Differentiation antigen gp160, EAP, EC 3.4.11, EC 3.4.11.7, glutamyl aminopeptidase, glutamyl aminopeptidase (aminopeptidase A), gp160 | |
| The immunogen for this antibody was Aminopeptidase A/APA. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 2028 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 6C3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu