Learn More
Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Code produit 18012039 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18012039 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18012039 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298604FR
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Polyclonal specifically detects Aminopeptidase P1/XPNPEP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Aminopeptidase P1/XPNPEP1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Aminoacylproline aminopeptidase, APP1, cytosolic, Cytosolic aminopeptidase P, EC 3.4.11.9, sAmp, xaa-Pro aminopeptidase 1, XPNPEPLX-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P)-like, X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble, X-prolyl aminopeptidase 1, soluble
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aminopeptidase P1/XPNPEP1 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7511
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus