Learn More
WTW™ Kits de test ammoniac et ammonium
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
Marque: WTW™ 251998
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Tanin | |
Pour les photomètres Photoflextrade; | |
0 à 50 mg/l NH4-N, 0,5 à 64,4 mg/L NH4+ | |
Photométrique |
Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau de mer | |
200 | |
200 tests | |
Kit de test de réactif du sulfate (SO4) CombiCheck |
Sécurité et traitement
- Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate