Learn More
WTW™ Kits de test ammoniac et ammonium
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
121.00€ - 229.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau de mer |
---|---|
Méthode de test | Photométrique |
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11748214
|
WTW™
251998 |
0 à 50 mg/l NH4-N, 0,5 à 64,4 mg/L NH4+ | Kit de test de réactif du sulfate (SO4) CombiCheck |
121.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794745
|
WTW™
250424 |
4 à 80 mg/l de NH4-N, 5,2 à 103 mg/l de NH4+ | Kit de test de réactif de l’ammonium (NH4) Combicheck |
168.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11752245
|
WTW™
252027 |
2 à 150 mg/l de NH4-N, 2,6 à 193 mg/l de NH4+ | Cuvette |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10218800
|
WTW™
250426 |
0,010 à 3 mg/l de NH4-N, de 0,000 à 0,730 mg/l de NH3 ; (pH 8,5 à 25°C) | Kit de réactif pour test du calcium (Ca) |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Réactif pour mesure en cuve• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau de mer | |
Photométrique |