Learn More
WTW™ Kits de test ammoniac et ammonium
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
Marque: WTW™ 252027
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Description
Réactif pour mesure en cuve• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Pour les eaux usées, l’eau potable, l’eau de mer | |
Certificats | |
2 à 150 mg/l de NH4-N, 2,6 à 193 mg/l de NH4+ | |
Cuvette |
Pour photomètres Photolabtrade; S12, Photolabtrade; Spectral | |
Lot de 25 | |
Photométrique |