Learn More
Solution ammoniaque 20-22 %, Optima™, pour analyse élémentaire Ultra Trace, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical A470-500
272.50 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.46000kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Solution ammoniaque 20-22 %, Optima™, pour l’ultra analyse élémentaire de traces
Spécification
Incolore | |
500 mL |
Sécurité et traitement
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.