Learn More
Acétate d’ammonium, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
125.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
500 g
Spécification
Point de fusion | 114°C |
CAS | 631-61-8 |
pH | 6.7 to 7.3 (5% Solution at 25°C) |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | min. 97 % |
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Numéro MDL | MFCD00013066 |
Point d’éclair | 136°C |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [NH4+].CC([O-])=O |