Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, poudre, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 58°C |
Couleur | Blanc |
pH | 9.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 96.09g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 69 hPa at 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.