Learn More
Nitrate de cérium(IV) et d’ammonium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Cerium(Iv) Nitrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Ce(NH4)2(NO3)6 |
Numéro UN | 3085 |
Poids de la formule | 548.22g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98.5% (RT) |
Qualité | ACS/puriss. p.a. |
Conditionnement | Plastic Bottle |