Learn More
Fluorure d’ammonium, + 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10065353
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
12125-01-8
H4FN
37.04
MFCD00011423
12125-01-8
H4FN
37.04
MFCD00011423
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium fluoride
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Forme physique Liquide ou solide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire NH4F
Merck Index 15, 519
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 37.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 0.82